Learn More
1,3-Cyclopentanediol, 95%, mixture of cis and trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10792295
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 59719-74-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59719-74-3
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00001367
InChI Key NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
PubChem CID 100165
IUPAC Name cyclopentane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Cyclopentanediol
Nota nome Mixture of cis and trans
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H8(OH)2
Indice di rifrazione 1.483
Quantità 5 g
Beilstein 06, III, 4057
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: partially soluble.
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting
Identificativo prodotto
  • 1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans