Learn More
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2694930
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 132834-59-4
Formula molecolare C10H11ClF3N3
Molecular Weight (g/mol) 265.66
Numero MDL MFCD00173934
InChI Key RRIPRMGRQRYRRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-piperazinopyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl
PubChem CID 667619
IUPAC Name 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.66
Percent Purity 97%