Learn More
1,3-Benzodioxole, 99%
Codice prodotto. p-63484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 274-09-9
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00005818
InChI Key FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
IUPAC Name 1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Benzodioxole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -18.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 172.0°C to 173.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.5400
Quantità 50 g
Beilstein 19,2
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder