Learn More
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10782924
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-79-8
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00003335
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC Name phthalaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 57.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CHO)2
Quantità 100 g
Beilstein 07, 674
Indice di Merck 15, 7480
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 2.3 mPa.s (65°C)
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder