Learn More
1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10197503
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30652-11-0
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.15
Numero MDL MFCD00134497
InChI Key TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo deferiprone, ferriprox, 3-hydroxy-1,2-dimethyl-4 1h-pyridone, 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4 1h-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, 1,2-dimethyl-3-hydroxypyridine-4-one, cp20 chelating agent, unii-2bty8kh53l, ferriprox tn
PubChem CID 2972
ChEBI CHEBI:68554
IUPAC Name 3-hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4-one
SMILES CC1=C(C(=O)C=CN1C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 271°C to 273°C
Colore White
pH 6 to 8 (1% soln.)
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 2862
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in dmso
Peso formulazione 139.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.