Learn More
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,2-Dimethoxyethane |
Punto di fusione | -58°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.867g/mL at 25°C |
pH | Neutral |
Punti di ebollizione | 85°C (1013 hPa) |
Punto d'infiammabilità | −2°C (28.4°F) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CH3OCH2CH2OCH3 |
Quantità | 100 mL |