Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, pure
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
48.54€ - 542.70€
Identificatori chimici
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00000535 |
InChI Key | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
PubChem CID | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
IUPAC Name | 1,2-dichlorobenzene |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10530371
|
Thermo Scientific Acros
113180010 |
1 L | Glass Bottle |
48.54€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10060900
|
Thermo Scientific Acros
113180025 |
2.5 L | Glass Bottle |
93.26€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10751734
|
Thermo Scientific Acros
113180250 |
25 L | Metal drum |
542.70€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
95-50-1 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-dichlorobenzene |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Specifica
1, 2-Dichlorobenzene | |
98.5 | |
-15.0°C | |
1.3000g/mL | |
67°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
05, 201 | |
1.3 | |
Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:35290 | |
1.3mbar at 20°C | |
Pure |
95-50-1 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
179.0°C to 180.0°C | |
Authentic | |
C6H4Cl2 | |
1.5500 to 1.552 | |
1591 | |
15, 3065 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichlorobenzene | |
7239 | |
147 | |
99% | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
May cause
GHS P Statement
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritatio
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-425-9
- 1,2-Dichlorobenzene
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.