Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99+%, for HPLC
Codice prodotto. p-4812562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 147
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene
Punto di fusione -15.0°C
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4Cl2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,3065
Gravità specifica 1.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 147
Percent Purity 99+%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-Dichlorobenzene