Learn More
1,2-Dichlorobenzene, Spectrophotometric Grade, 98%
Codice prodotto. p-4781744
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Maximum level of impurities: Evaporation residue 5ppm, H2O 0.02% | CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene
Nota nome Filtered through 0.2μ filters.
Punto di fusione °C to 18°C
Colore Colorless
Densità 1.306
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Punto di combustione 640°C (1184°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 1 L
Beilstein 606078
Informazioni di solubilità Miscible with water and most of the organic solvents.
Peso formulazione 147
Pressione del vapore 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Grado Spectrophotometric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-Dichlorobenzene
Forma fisica Liquid