Learn More
1,2-Dibromoethane, 99%
Codice prodotto. p-4258926 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
500mL
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-93-4
Formula molecolare C2H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 187.86
InChI Key PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC Name 1,2-dibromoethane
SMILES C(CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromoethane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 2.1730g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C to 132.0°C
Punto d'infiammabilità >104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.5375 to 1.5395
Quantità 25 mL
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Indice di Merck 15,385
Gravità specifica 2.173
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 187.86
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid