Learn More
1,2-Dibromoethane, 98%
Codice prodotto. p-7020717
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.862 g/mol
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
Solubility
Miscible with alcohol, acetone, benzene, diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS are available online at www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-93-4
Formula molecolare C2H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 187.862
Numero MDL MFCD00000233
InChI Key PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC Name 1,2-dibromoethane
SMILES C(CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromoethane
Punto di fusione 9°C to 10°C
Densità 2.179
Punti di ebollizione 132°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare BrCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.5385
Quantità 250 g
Numero UN UN1605
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,3796
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,acetone,benzene,diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 187.87
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dibromoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene dibromide