Learn More
1,2-Benzanthracene, 99%
Codice prodotto. p-62630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
CAS: 56-55-3 | C18H12 | 228.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-55-3
Formula molecolare C18H12
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Numero MDL MFCD00003599
InChI Key DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene
PubChem CID 5954
ChEBI CHEBI:51348
IUPAC Name benzo[a]anthracene
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Benzanthracene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158°C to 161°C
Colore Beige to Green-Yellow
Punti di ebollizione 437.6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 05,718
Indice di Merck 15,1064
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: difficulty soluble in boiling alcohol,soluble in most other common organic solvents
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Benzanthracene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.