Learn More
1,2,4-Trihydroxybenzene, 97%
Codice prodotto. p-7020943
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from acid chlorides, acid anhydrides, bases, oxidizing agents. Air & Light Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-73-3
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.111
Numero MDL MFCD00002198
InChI Key GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
IUPAC Name benzene-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trihydroxybenzene
Punto di fusione ∼140°C (sublimation)
Quantità 1 g
Beilstein 2042863
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,1073
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2,4-Benzenetriol