Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15681270 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-82-1
Formula molecolare C6H3Cl3
Molecular Weight (g/mol) 181.44
Numero MDL MFCD00000547
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto di fusione 17°C
Colore Colorless
Densità 1.454g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 213.5°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 6.6% (150°F)
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Punto di combustione 1060°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.571(lit.)
Pressione del vapore 1mmHg (40°C)
Numero UN UN2321
Beilstein 956819
Peso formulazione 181.45g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™