Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless Steel Can
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Spezifikation
Materiale o nome chimico | 1,2,4-Trichlorobenzene |
Punto di fusione | 17°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.454g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 213.5°C |
Quantità | 20 L |
Limite di esplosione | 6.6% (150°F) |
Punto d'infiammabilità | 110°C (230°F) |
Punto di combustione | 1060°F |
Imballaggio | Stainless Steel Can |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur