Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7111777
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CHROMASOLV™,≥99%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-82-1
Formula molecolare C6H3Cl3
Molecular Weight (g/mol) 181.44
Numero MDL MFCD00000547
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Punto di fusione 16°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™, ≥99%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.454 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 213.5°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 105°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H3Cl3
Numero UN UN2321
Beilstein 956819
Peso formulazione 181.46
Percent Purity >99%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.