Learn More
1,2,3,6-Tetrahydropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10654935
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 694-05-3 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-05-3
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.13
Numero MDL MFCD00005949
InChI Key FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro, 3-piperideine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine, unii-26rls9d255, delta 3-piperideine, .delta.3-piperidine, delta3-piperidine, acmc-1bcyc, 1,3,6-tetrahydropyridine, 1,5,6-tetrahydropyridine
PubChem CID 12750
ChEBI CHEBI:47860
IUPAC Name 1,2,3,6-tetrahydropyridine
SMILES C1CNCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -48.0°C
Colore Cream-Yellow to White
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.48
Quantità 5 g
Beilstein 20, III, 1912
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.