Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep S-3464
Quantità | 1 mL |
---|
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | 119-64-2 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene | |
119-64-2, 67-56-1 | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. | |
C10H12 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation | |
C1CCC2=CC=CC=C2C1 | |
Methanol-P&T | |
8404 | |
CHEBI:35008 |
2mL amber prescored glass ampule | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
MFCD00001733 | |
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene | |
132.21 | |
1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene