Learn More
1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2693960
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Identificatori chimici
CAS 175277-40-4
Formula molecolare C5H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 146.574
Numero MDL MFCD00204160
InChI Key MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochloride
PubChem CID 2799623
IUPAC Name 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethanone;hydrochloride
SMILES CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 146.58
Percent Purity 95%