Learn More
1,12-Diaminododecane, 98+%
Codice prodotto. p-7044050
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
Solubility
Soluble in ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are Strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2783-17-7
Formula molecolare C12H28N2
Molecular Weight (g/mol) 200.37
Numero MDL MFCD00008155
InChI Key QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
IUPAC Name dodecane-1,12-diamine
SMILES C(CCCCCCN)CCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1,12-Diaminododecane
Punto di fusione 68°C to 72°C
Punto d'infiammabilità 155°C (311°F)
Formula lineare H2N(CH2)12NH2
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1742765
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol.
Peso formulazione 200.37
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,12-Diaminododecane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,12-Dodecanediamine