Learn More
1,10-Dibromodecane, 97%
Codice prodotto. p-3736144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4101-68-2
Formula molecolare C10H20Br2
Molecular Weight (g/mol) 300.08
Numero MDL MFCD00000222
InChI Key GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC Name 1,10-dibromodecane
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 10-Dibromodecane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25°C to 30°C
Colore Beige to Brown
Densità 1.3400g/mL
Punti di ebollizione 160°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)10Br
Indice di rifrazione 1.4912
Quantità 25 mL
Beilstein 01, I, 64
Gravità specifica 1.34
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 300.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
Product Identifier
  • 1,10-Dibromodecane