Learn More
1,1-Dibromoethane, 99%, stabilized
Codice prodotto. p-102181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 557-91-5
Formula molecolare C2H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 187.86
Numero MDL MFCD00041719
InChI Key APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
IUPAC Name 1,1-dibromoethane
SMILES CC(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1-Dibromoethane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 2.0600g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CHBr2
Indice di rifrazione 1.5090 to 1.5120
Quantità 25 g
Gravità specifica 2.06
Stabilizzatore potassium carbonate
Peso formulazione 187.86
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P313-Consultare un medico.