Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4509834
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 40288-65-1
Formula molecolare C9H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 243.056
InChI Key QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromoethanone
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Peso formulazione 243.06
Percent Purity 97%