Learn More
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15478899
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
CAS 697-17-6
Densità 1.594
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità None
Formula molecolare C4H2Cl3F3
Indice di rifrazione 1.416
Numero MDL MFCD00039439
Quantità 5 g
Beilstein 1905850
Sinonimo 2,3,3-trichloro-1,1,2-trifluorocyclobutane, acmc-1av2d, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocydobutane, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 2,3,3-trifluoro-1,1,2-trichloro cyclobutane, cyclobutane,1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro, cyclobutane, 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro
InChI Key YMUQFZZNJWUHMC-UHFFFAOYNA-N
SMILES FC1(F)CC(Cl)(Cl)C1(F)Cl
IUPAC Name 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Molecular Weight (g/mol) 213.41
PubChem CID 79099
Peso formulazione 213.41
Percent Purity 98%