Learn More
1,1,2,2-Tetrabromoethane, 98%
Codice prodotto. p-3830540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-27-6
Formula molecolare C2H2Br4
Molecular Weight (g/mol) 345.65
Numero MDL MFCD00000133
InChI Key QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrabromoethane
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 1°C
Densità 2.9600g/mL
Punti di ebollizione 244°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2CHCHBr2
Indice di rifrazione 1.6355 to 1.638
Quantità 250 g
Beilstein 01, 94
Indice di Merck 15, 9330
Gravità specifica 2.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,miscible with ethanol,ether,chloroform,aniline,and glacial acetic acid
Peso formulazione 345.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,1,2,2-Tetrabromoethane