Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 99.5+%, pure
Codice prodotto. p-3736656 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo:Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato I del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 920-66-1 | C3H2F6O | 168.038 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-66-1
Numero MDL MFCD00011651
InChI Key BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -4.0°C
Colore Colorless
Densità 1.5960g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H2F6O
Formula lineare (CF3)2CHOH
Indice di rifrazione 1.2740 to 1.2770
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.596
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Molecular Weight (g/mol) 168.04
Viscosità 1.65 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 168.04
Pressione del vapore 102mmHg at 20°C
Percent Purity 99.5+%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.