Learn More
Thermo Scientific™ Provette singole da 0.5 ml
Minimize sample loss with the snap shut lids on these individual 0.5mL tubes for PCR applications.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-0350/G
Codice prodotto. 10293463
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Highlights
  • Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
  • 0.6 mL maximum tube capacity when closed
  • Integral ‘snap shut’ cap
  • Available with flat or domed caps
Applications
  • PCR
  • Sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi.
0.5 mL
Polipropilene
Provette
Verde
1000
Flat Cap