Schijven, filtratiemembranen
Merck Isopore™ Membrane Filters, 5 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
Fisherbrand™ PTFE Filter Membranes
Fisherbrand™ PTFE membrane is hydrophobic filter made of polytetra-fluorethylene laminated with PP layer.
Thermo Scientific™ Nalgene™ waterkwaliteitmembraan
Carry out particulate and microbial analysis with these filter membranes. Available in various forms for water quality work, cold sterilization or sample clean up.
Merck MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters: Poriegrootte 1.2 μ
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Merck MF-EMD Millipore-membranen van gemengde cellulose-esters: Poriegrootte 0.45 um
Ontworpen voor veel verschillende analytische en onderzoekstoepassingen. EMD Millipore MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters, poriegrootte van 0.45 µm, zijn beschikbaar in verschillende diameters. Membraan is samengesteld uit gemengde cellulose, in zwart of wit met een egaal oppervlak of met raster.
Merck Durapore™ PVDF-membraanfilters: Hydrofiel: Poriegrootte 0.22 μ
Aanbevolen wanneer maximale terugwinning belangrijk is. EMD Millipore Durapore™ PVDF-membranen: Een poriegrootte van 0.22 μ levert hoge debieten en doorvoer, lage extracties, brede chemische compatibiliteit en lage eiwitbinding. Verkrijgbaar met diameters tussen 13 en 142 mm.
Merck Durapore™ PVDF-membraanfilters: Hydrofiel: Poriegrootte 0.45 μ
Aanbevolen wanneer maximale terugwinning belangrijk is. EMD Millipore Durapore™ PVDF-membranen: Een poriegrootte van 0.45 μ levert hoge debieten en doorvoer, lage extracties, brede chemische compatibiliteit en lage eiwitbinding. Verkrijgbaar met diameters tussen 13 en 142 mm.
Cytiva Polyester afvoerschijven
Provides a flat surface to eliminate filter tearing or rupturing. Whatman™ Polyester Drain Discs are used to support membrane filters. They are available in a variety of diameters for use in a range of devices.
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
DWK Life Sciences DURAN™ Replacement 0.2 µm Syringe Disk Filter, for Pressure Equalization Set (GL 45 Connection Cap System Accessory)
Accessory for 2 or 3 port GL 45 connection cap system
Sartorius Steriele membraanfilters van cellulosenitraat, met raster: 0.45 μm
Zorgen voor kwaliteitscontrole bij microbiologisch filteren. Sartorius™ steriele membraanfilters, cellulosenitraat, met raster, 0.45 μm, zijn afzonderlijk verpakte membranen met gekleurde rasters voor kolonietelling, het testen van deeltjes en microscopie. De poriegrootte van 0.45 μm is gemaakt overeenkomstig ISO 7704. Kies uit twee diameters en aantallen in diverse combinaties van filter/rasterkleur.
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Non-sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes
Fisherbrand™ Polyethersulfone Membranes features highly asymmetrical pore structure that offers effective loading capacity and high flow rate.
Fisherbrand™ Cellulose Membranes
Suitable for Clarification and sterilizing filtration of biological fluids . Fisherbrand™ Cellulose Membranes filters are composed of pure cellulose acetate modified to offer researchers the lowest binding filters available.
Cole Parmer™ Nylon Membranes
Ideal for filtering or sterilizing nonprotein-containing biological solutions.
Fisherbrand™ Nylonmembranen
Naturally hydrophilic membrane designed to wet out evenly and retain its superior strength during use in general filtration or medical assays.
Fisherbrand™ Mixed Cellulose Ester Membranes Sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
Merck Fluorpore™ PTFE-membraanfilters
Hydrofoob membraan met gelamineerde steunlaag voor meer gebruiksgemak
Merck LCR gehydrofiliseerde PTFE-membraanfilters
Filtration of aqueous fluids with no wetting
Merck Omnipore™ Membrane Filters, 0.1 μm
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Merck Omnipore™ Membrane Filters, 10 μm
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Merck Durapore™ PVDF-membraanfilters: Hydrofiel: Poriegrootte 0.10 μ
Recommended when maximum recovery is important
Merck MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters: Tritonvrij
Composed of mixed cellulose esters (nitrate and acetate)
Merck MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters: Poriegrootte 8.0 μ
Voor gebruik bij luchtbewaking, vloeistofbewaking, deeltjesopvang en -analyse, en kwaliteitscontrole van vloeistofhoudende tanks
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.6 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
Merck MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters: Poriegrootte 1.2 μ
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Merck MF-Millipore™-membranen van gemengde cellulose-esters: Poriegrootte 3.0 μ
Voor gebruik bij luchtbewaking, vloeistofbewaking, deeltjesopvang en -analyse, en kwaliteitscontrole van vloeistofhoudende tanks
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 0.45 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling